Isovaleryl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 108-12-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2COCl
Formula Weight: 120.58
Flash Point: 27°(80°F)
Refractive Index: 1.4160
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 741910
Merck Reference: 14,5232
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00000738
Formula:
C₅H₉ClO Punto di ebollizione: 115…117 °C Densità: 0,989 Flash Pt: 27 °C (80 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000738 CAS Number: 108-12-3 EINECS: 203-552-0 UN: 2920 ADR: 8,II Merck Index: 14,5232 |