Etildimetilammina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
DMEA
Purity: 99%
CAS No.: 598-56-1
Molecular Formula: C4H11N
Formula Weight: 73.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -36°(-33°F)
Refractive Index: 1.3730
Odour: Ammonia-like
Melting Point: -140°
Boiling Point: 36-37°
Beilstein Reference: 1696893
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00009039
Formula:
C₄H₁₁N Peso molecolare: 73,14 g/mol Punto di ebollizione: 36…37 °C Punto di fusione: –140 °C Densità: 0,675 Flash Pt: –36 °C (–33 °F) |
MDL Number:
MFCD00009039 CAS Number: 598-56-1 EINECS: 209-940-8 ADR: 3,II |