Stampa…
4-Chloro-N-methylaniline 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23962.03 B23962.06
B23962.03EA 26.3 EUR
B23962.03 B23962.06
4-Chloro-N-methylaniline 95%
4-Chloro-N-methylaniline
Purity: 95% CAS No.: 932-96-7 Molecular Formula: C7H8ClN Formula Weight: 141.60 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5840 Boiling Point: 238-240° Beilstein Reference: 2205846 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00000614
Formula: C₇H₈ClN
Punto di ebollizione: 238…240 °C
Densità: 1,169
Flash Pt: >100 °C (212 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000614
CAS Number: 932-96-7
EINECS: 213-262-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III