Benzyltributylammonium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 25316-59-0
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]3N(CH2C6H5)Br
Formula Weight: 356.40
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 3776294
Formula:
C₁₉H₃₄BrN Punto di fusione: ∼ 175 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011848 CAS Number: 25316-59-0 EINECS: 246-819-9 |