2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Purity: 97%
CAS No.: 140690-56-8
Molecular Formula: C9H5BrF6
Formula Weight: 307.04
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4511
Boiling Point: 112°/0.2mm
Beilstein Reference: 7995492
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00010306
Formula:
C₉H₅BrF₆ Peso molecolare: 307,03 g/mol Punto di ebollizione: 112 °C (0,2 mmHg) Densità: 1,637 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010306 CAS Number: 140690-56-8 UN: 3265 ADR: 8,II |