N-Phenyl-p-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 101-54-2
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 354°
Beilstein Reference: 908935
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007850
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Punto di ebollizione: 354 °C Punto di fusione: 72…76 °C Densità: 1,09 Flash Pt: 193 °C (379 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007850 CAS Number: 101-54-2 EINECS: 202-951-9 ADR: 9,III |