1-Adamantanemethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(Hydroxymethyl)adamantane, 1-(Hydroxymethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-ylmethanol, 1-Adamantylmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 770-71-8
Molecular Formula: C11H18O
Formula Weight: 166.26
Melting Point: 115-118°
Beilstein Reference: 1853339
Formula:
C₁₁H₁₈O Peso molecolare: 166,26 g/mol Punto di ebollizione: 253 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 115…118 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00074751 CAS Number: 770-71-8 EINECS: 212-225-3 |