Stampa…
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23713.06 B23713.14 B23713.22
B23713.06EA 31.9 EUR
B23713.06 B23713.14 B23713.22
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina 97%
N,N'-Difenil-p-fenilendiamina
Purity: 97% CAS No.: 74-31-7 Molecular Formula: C18H16N2 Formula Weight: 260.34 Melting Point: 146-153° Boiling Point: 220-225°/1mm Merck Reference: 14,3329 MDL No.: MFCD00003015
Formula: C₁₈H₁₆N₂
Punto di ebollizione: 220…225 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 146…153 °C
Densità: 1,28
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003015
CAS Number: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 14,3329