2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)toluene, 4-Trifluoromethoxy-o-toluidine, 4-(Trifluoromethoxy)-2-toluidine
B23706.03
B23706.06
B23706.03EA
47.7
EUR
B23706.03
B23706.06
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Purity: 97+%
CAS No.: 86256-59-9
Molecular Formula: C8H8F3NO
Formula Weight: 191.15
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD01631541
Formula:
C₈H₈F₃NO Peso molecolare: 191,15 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631541 CAS Number: 86256-59-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |