Stampa…
2-Methylfuran ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo 150-400 ppm
B23692.AK B23692.AU
B23692.AKEA 42.9 EUR
B23692.AK B23692.AU
2-Methylfuran ≥98% stabilizzato
2-Methylfuran
Stabilized
Purity: 98+% CAS No.: 534-22-5 Molecular Formula: C5H6O Formula Weight: 82.10 Flash Point: -30°(-22°F) Refractive Index: 1.4330 Melting Point: -89° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 103733 UN No.: 2301 MDL No.: MFCD00003248
Formula: C₅H₆O
Peso molecolare: 82,1 g/mol
Punto di ebollizione: 63…65 °C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,910
Flash Pt: –30 °C (–22 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003248
CAS Number: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN: 2301
ADR: 3,II