4-Chlorobenzhydrol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-Chlorophenyl phenyl carbinol, 4-Chlorobenzhydryl alcohol, 4-Chloro-α-phenylbenzyl alcohol, p-Chlorobenzhydrol, 4-Chlorodiphenylmethanol
Purity: 98%
CAS No.: 119-56-2
Molecular Formula: C13H11ClO
Formula Weight: 218.68
Melting Point: 58-62°
Boiling Point: 150-151°/2.6mm
MDL No.: MFCD00004491
Formula:
C₁₃H₁₁ClO Peso molecolare: 218.68 g/mol Punto di ebollizione: 150…151 °C (2.6 mmHg) Punto di fusione: 58…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004491 CAS Number: 119-56-2 EINECS: 204-333-4 |