Butyl vinyl ether ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with potassium hydroxide 100 ppm
Stabilized with 0.01% KOH
Purity: 98%
CAS No.: 111-34-2
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -12°(10°F)
Refractive Index: 1.4010
Melting Point: -113°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1560217
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00009454
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 92…94 °C Punto di fusione: –113 °C Densità: 0,778 Flash Pt: –12 °C (10 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009454 CAS Number: 111-34-2 EINECS: 203-860-7 UN: 3271 ADR: 3,II |