3-Bromofuran ≥97% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
0.5 % Stabilised with calcium carbonate
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 22037-28-1
Molecular Formula: C4H3BrO
Formula Weight: 146.98
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 105337
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005347
Formula:
C₄H₃BrO Peso molecolare: 146.97 g/mol Punto di ebollizione: 102…104 °C Densità: 1.635 Flash Pt: 3 °C (37 °F) Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00005347 CAS Number: 22037-28-1 EINECS: 244-744-6 UN: 1993 ADR: 3 II |