Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
B23453.03 B23453.06
B23453.03EA 42 EUR
B23453.03 B23453.06
α,α,α-Trifluoro-o-xylene ≥97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Purity: 97% CAS No.: 13630-19-8 Molecular Formula: C8H7F3 Formula Weight: 160.14 Refractive Index: 1.4350 Boiling Point: 125-126° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153204
Formula: C₈H₇F₃
Peso molecolare: 160,14 g/mol
Punto di ebollizione: 125…126 °C
Densità: 1,174
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153204
CAS Number: 13630-19-8
ADR: 3,III