Stampa…
2-Amino-6-methylbenzothiazole 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methylbenzothiazol-2-ylamine
B23422.14 B23422.22
B23422.14EA 32.2 EUR
B23422.14 B23422.22
2-Amino-6-methylbenzothiazole 99%
2-Amino-6-methylbenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 2536-91-6 Molecular Formula: C8H8N2S Formula Weight: 164.22 Melting Point: 139-142° MDL No.: MFCD00005789
Formula: C₈H₈N₂S
Punto di ebollizione: 321 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 139…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005789
CAS Number: 2536-91-6
EINECS: 219-801-3