Stampa…
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23380.09 B23380.18
B23380.09EA 35 EUR
B23380.09 B23380.18
2-Amino-6-methoxybenzothiazole 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 1747-60-0 Molecular Formula: C8H8N2OS Formula Weight: 180.23 Odour: Odourless Melting Point: 161-164° MDL No.: MFCD00005787
Formula: C₈H₈N₂OS
Punto di ebollizione: 348 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 161…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005787
CAS Number: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0