Stampa…
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
B23224.06 B23224.14 B23224.22
B23224.06EA 36.7 EUR
B23224.06 B23224.14 B23224.22
Fluorene-9-carboxylic acid ≥97%
Fluorene-9-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1989-33-9 Molecular Formula: C14H10O2 Formula Weight: 210.23 Flash Point: 230°(446°F) Melting Point: 226-232° Beilstein Reference: 1911728 MDL No.: MFCD00001136
Formula: C₁₄H₁₀O₂
Peso molecolare: 210,23 g/mol
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 226…232 °C
Densità: 1,333 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 230 °C (446 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001136
CAS Number: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2