2-(Aminomethyl)pyridine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 3731-51-9
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5450
Odour: Amine-like
pH: 11-12
Melting Point: -20°
Boiling Point: 202-204°
Beilstein Reference: 108054
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006360
Formula:
C₆H₈N₂ Punto di ebollizione: 202…204 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 90 °C (194 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006360 CAS Number: 3731-51-9 EINECS: 223-090-5 ADR: 8,II |