Stampa…
3-(Methylthio)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B23184.06 B23184.14 B23184.22
B23184.06EA 57.1 EUR
B23184.06 B23184.14 B23184.22
3-(Methylthio)aniline ≥97%
3-(Methylthio)aniline
Purity: 97% CAS No.: 1783-81-9 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6370 Odour: Unpleasant Boiling Point: 163-165°/16mm Beilstein Reference: 2078599 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007793
Formula: C₇H₉NS
Punto di ebollizione: 163…165 °C (16 mmHg)
Densità: 1,130
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007793
CAS Number: 1783-81-9
EINECS: 217-262-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III