Stampa…
Methyl-p-toluate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B23111.22 B23111.36
B23111.22EA 35.6 EUR
B23111.22 B23111.36
Methyl-p-toluate ≥99%
Methyl-p-toluate
Purity: 99% CAS No.: 99-75-2 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 89°(192°F) Odour: Stench Boiling Point: 221-224° Beilstein Reference: 1100609 MDL No.: MFCD00008441
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 221…224 °C
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,060
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008441
CAS Number: 99-75-2
EINECS: 202-784-1