p-Toluonitrile ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 104-85-8
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 85°(185°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 507386
Merck Reference: 14,9538
MDL No.: MFCD00001827
Formula:
C₈H₇N Punto di ebollizione: 217 °C Punto di fusione: 26…29 °C Densità: 0,981 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001827 CAS Number: 104-85-8 EINECS: 203-244-8 Merck Index: 14,9538 |