Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22951.03 B22951.06
B22951.03EA 60.9 EUR
B22951.03 B22951.06
4-(Trifluoromethyl)pyridine ≥97%
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 3796-24-5 Molecular Formula: C6H4F3N Formula Weight: 147.10 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4147 Boiling Point: 107-110° Beilstein Reference: 1364589 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00153289
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Punto di ebollizione: 107…110 °C
Densità: 1,270
Flash Pt: 20 °C (68 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153289
CAS Number: 3796-24-5
ADR: 3,II