ter-Butil etil etere ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 637-92-3
Molecular Formula: (CH3)3COCH2CH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: -19°(-2°F)
Refractive Index: 1.3750
Melting Point: -94°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 1731469
Merck Reference: 14,3774
UN No.: 1179
MDL No.: MFCD00009225
Formula:
C₆H₁₄O Punto di ebollizione: 72…73 °C Punto di fusione: –94 °C Densità: 0,750 Flash Pt: –19 °C (–2 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009225 CAS Number: 637-92-3 EINECS: 211-309-7 UN: 1179 ADR: 3,II Merck Index: 14,3774 |