Acido trans-1,2-diamminocicloesan-N,N,N',N'-tetracetico monoidrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Titriplex® IV
Purity: 98%
CAS No.: 125572-95-4
Molecular Formula: C14H22N2O8.H2O
Formula Weight: 364.35 (346.34anhy)
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 2226756
Formula:
C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O Peso molecolare: 364.35 g/mol Punto di fusione: ∼ 220 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00066429 CAS Number: 125572-95-4 EINECS: 236-308-9 |