4-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 3300-51-4
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 2640698
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010220
Formula:
C₈H₈F₃N Punto di ebollizione: 80…82 °C (15 mmHg) Densità: 1,229 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010220 CAS Number: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 ADR: 8,III |