2-Amino-5-iodopyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 1445-39-2
Molecular Formula: C4H4IN3
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 217-220°
MDL No.: MFCD01075666
Formula:
C₄H₄IN₃ Punto di fusione: 217…220 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075666 CAS Number: 1445-39-2 |