3-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1978-37-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(187°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 94°/19mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02683095
Formula:
C₇H₈FN Punto di ebollizione: 94 °C (19 mmHg) Densità: 1,11 Flash Pt: 86 °C (187 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02683095 CAS Number: 1978-37-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |