Stampa…
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22542.06 B22542.14
B22542.06EA 54.9 EUR
B22542.06 B22542.14
4-Methoxybenzyl mercaptan ≥98%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Purity: 98% CAS No.: 6258-60-2 Molecular Formula: C8H10OS Formula Weight: 154.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5750 Odour: Unpleasant Boiling Point: 90-95°/0.5mm Beilstein Reference: 471686 MDL No.: MFCD00004871
Formula: C₈H₁₀OS
Punto di ebollizione: 90…95 °C (0,5 mmHg)
Densità: 1,112
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004871
CAS Number: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6