Stampa…
5-Hexen-2-one ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
B22505.06 B22505.14
B22505.06EA 27.7 EUR
B22505.06 B22505.14
5-Hexen-2-one ≥98%
5-Hexen-2-one
Purity: 98+% CAS No.: 109-49-9 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Like ketone Boiling Point: 127-128° Beilstein Reference: 1699137 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008793
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C
Densità: 0,847
Flash Pt: 23 °C (73 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008793
CAS Number: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN: 1224
ADR: 3,III