Tris(trimethylsilyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
Purity: 97%
CAS No.: 1873-77-4
Molecular Formula: [(CH3)3Si]3SiH
Formula Weight: 248.67
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 82-84°/12mm
Beilstein Reference: 1923953
Merck Reference: 14,9757
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00077893
Formula:
C₉H₂₈Si₄ Peso molecolare: 248,66 g/mol Punto di ebollizione: 82…84 °C (12 mmHg) Densità: 0,806 Flash Pt: 55 °C (131 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00077893 CAS Number: 1873-77-4 ADR: 3,III Merck Index: 14,9757 |