Stampa…
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22415.06 B22415.14
B22415.06EA 74.8 EUR
B22415.06 B22415.14
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole ≥98%
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Purity: 98% CAS No.: 5683-43-2 Molecular Formula: C9H8NO Formula Weight: 146.17 Melting Point: 154-156° MDL No.: MFCD00022848
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,15 g/mol
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022848
CAS Number: 5683-43-2
EINECS: 227-149-6