Stampa…
2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Iodonitrotetrazolium chloride, p-Iodonitrotetrazolium violet, INT, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium chloride, 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, Iodonitrotetrazolium violet, 3-(4-Iodophenyl)-2-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
B22301.03 B22301.06
B22301.03EA 55.4 EUR
B22301.03 B22301.06
2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro 95%
2-(4-Iodofenil)-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazolio cloruro
Purity: 95% CAS No.: 146-68-9 Molecular Formula: C19H13ClIN5O2.xH2O Formula Weight: 505.70(anhy) Melting Point: ca 231° dec. Beilstein Reference: 4093224
Formula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Peso molecolare: 505,7 g/mol
Punto di fusione: ∼ 231 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011961
CAS Number: 146-68-9
EINECS: 205-676-2