Stampa…
4-Propoxyphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-n-Propoxyphenol, Hydroquinone monopropyl ether
B22266.14 B22266.22
B22266.14EA 179 EUR
B22266.14 B22266.22
4-Propoxyphenol ≥98%
4-Propoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 18979-50-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-58° MDL No.: MFCD00002335
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 55…58 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002335
CAS Number: 18979-50-5