Stampa…
Butile cloroformiato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloroformic acid butyl ester, n-Butyl chloroformate
B22215.0B B22215.22 B22215.30
B22215.0BEA 126 EUR
B22215.0B B22215.22 B22215.30
Butile cloroformiato ≥98%
Butile cloroformiato
Purity: 98% CAS No.: 592-34-7 Molecular Formula: ClCO2CH2CH2CH2CH3 Formula Weight: 136.58 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Acrid Melting Point: -70° Boiling Point: 141-143° Beilstein Reference: 605635 UN No.: 2743 MDL No.: MFCD00000650
Formula: C₅H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 141…143 °C
Punto di fusione: < –70 °C
Densità: 1,060
Flash Pt: 39 °C (102 °F)
MDL Number: MFCD00000650
CAS Number: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1,II