α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
B22193.03
B22193.06
B22193.03EA
29.6
EUR
B22193.03
B22193.06
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene ≥98%
α,α,α',α'-Tetrafluoro-p-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 369-54-0
Molecular Formula: C8H6F4
Formula Weight: 178.13
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 83-84°/30mm
MDL No.: MFCD01320708
Formula:
C₈H₆F₄ Peso molecolare: 178,13 g/mol Punto di ebollizione: 83…84 °C (30 mmHg) Densità: 1,312 Flash Pt: 63 °C (145 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320708 CAS Number: 369-54-0 |