4-Bromo-2-chloro-1-iodobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 31928-47-9
Molecular Formula: C6H3BrClI
Formula Weight: 317.36
Refractive Index: 1.6722
Melting Point: 33-35°
Boiling Point: 103-105°/1mm
Beilstein Reference: 2435075
MDL No.: MFCD00079709
Formula:
C₆H₃BrClI Punto di ebollizione: 103…105 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 33…35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079709 CAS Number: 31928-47-9 |