Stampa…
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B22175.09 B22175.88
B22175.09EA 134 EUR
B22175.09 B22175.88
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Amino-2,6-dimethylpyrimidine
Purity: 99% CAS No.: 461-98-3 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 184-186° Merck Reference: 14,5326 MDL No.: MFCD00006106
Formula: C₆H₉N₃
Peso molecolare: 123,16 g/mol
Punto di ebollizione: 250…254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 184…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006106
CAS Number: 461-98-3
EINECS: 207-320-1
Merck Index: 14,5326