4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 15084-51-2
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Odour: Irritating
Melting Point: 80-83°
Beilstein Reference: 1104346
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00007449
Formula:
C₁₀H₁₃ClO₂S Punto di ebollizione: 165 °C (18 mmHg) Punto di fusione: 80…83 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007449 CAS Number: 15084-51-2 UN: 3261 ADR: 8,II |