Stampa…
3-Fluoropyrocatechol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
B22145.03 B22145.06
B22145.03EA 44.9 EUR
B22145.03 B22145.06
3-Fluoropyrocatechol ≥99%
3-Fluoropyrocatechol
Purity: 99% CAS No.: 363-52-0 Molecular Formula: C6H5FO2 Formula Weight: 128.10 Melting Point: 71-73° Beilstein Reference: 2436074 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00042582
Formula: C₆H₅FO₂
Peso molecolare: 128,1 g/mol
Punto di ebollizione: 218 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 71…73 °C
Densità: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042582
CAS Number: 363-52-0
ADR: 8,III