Tricarballylic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 99-14-9
Molecular Formula: C6H8O6
Formula Weight: 176.12
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 1783567
Merck Reference: 14,9622
MDL No.: MFCD00002723
Formula:
C₆H₈O₆ Punto di ebollizione: 266 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 157…162 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002723 CAS Number: 99-14-9 EINECS: 202-733-3 Merck Index: 14,9622 |