Stampa…
Sodium dichloroacetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21827.09 B21827.18 B21827.30
B21827.09EA 67.1 EUR
B21827.09 B21827.18 B21827.30
Sodium dichloroacetate ≥97%
Sodium dichloroacetate
Purity: 97% CAS No.: 2156-56-1 Molecular Formula: Cl2CHCO2Na Formula Weight: 150.93 Melting Point: 197-199° dec. MDL No.: MFCD00070489
Formula: C₂HCl₂NaO₂
Punto di fusione: 197…199 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070489
CAS Number: 2156-56-1
EINECS: 218-461-3