Dimethyl sulphone ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 67-71-0
Molecular Formula: C2H6O2S
Formula Weight: 94.13
Flash Point: 143°(289°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 238°
Beilstein Reference: 1737717
Merck Reference: 14,3258
MDL No.: MFCD00007566
Formula:
C₂H₆O₂S Punto di ebollizione: 238 °C Punto di fusione: 108…111 °C Densità: 1,45 Flash Pt: 143 °C (289 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007566 CAS Number: 67-71-0 EINECS: 200-665-9 Merck Index: 14,3258 |