Safranina O
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 477-73-6
Molecular Formula: C20H19ClN4
Formula Weight: 350.85
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 3924099
MDL No.: MFCD00011759
Formula:
C₂₀H₁₉ClN₄ Densità: 1,447 g/cm³ (22 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011759 CAS Number: 477-73-6 EINECS: 207-518-8 |