Stampa…
2-Thiopheneethanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
B21562.06 B21562.14 B21562.22
B21562.06EA 38.4 EUR
B21562.06 B21562.14 B21562.22
2-Thiopheneethanol ≥98%
2-Thiopheneethanol
Purity: 98% CAS No.: 5402-55-1 Molecular Formula: C6H8OS Formula Weight: 128.19 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5510 Boiling Point: 107-108°/12mm Beilstein Reference: 106985 MDL No.: MFCD00005462
Formula: C₆H₈OS
Peso molecolare: 128.19 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C (12 mmHg)
Densità: 1.150
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005462
CAS Number: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0