Stampa…
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21494.14 B21494.06
B21494.14EA 123 EUR
B21494.14 B21494.06
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine 99%
2,5-Dichloro-p-phenylenediamine
Purity: 99% CAS No.: 20103-09-7 Molecular Formula: C6H6Cl2N2 Formula Weight: 177.03 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00007902
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 164…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007902
CAS Number: 20103-09-7
EINECS: 243-512-1