Stampa…
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
B21352.03 B21352.06 B21352.14
B21352.03EA 33.1 EUR
B21352.03 B21352.06 B21352.14
4-Fluorophthalic anhydride ≥98%
4-Fluorophthalic anhydride
Purity: 98% CAS No.: 319-03-9 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 74-79° Boiling Point: 147-149°/20mm MDL No.: MFCD00191363
Formula: C₈H₃FO₃
Peso molecolare: 166.11 g/mol
Punto di ebollizione: 147…149 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 74…79 °C
Densità: 1.500
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191363
CAS Number: 319-03-9