Stampa…
5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
B21348.03 B21348.06
B21348.03EA 41.6 EUR
B21348.03 B21348.06
5-Methoxy-2-methylindole ≥99%
5-Methoxy-2-methylindole
Purity: 99+% CAS No.: 1076-74-0 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00005620
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: 85…88 °C
MDL Number: MFCD00005620
CAS Number: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5