2-Amino-5-nitrothiazole 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 121-66-4
Molecular Formula: C3H3N3O2S
Formula Weight: 145.14
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 126797
Merck Reference: 14,457
MDL No.: MFCD00005326
Formula:
C₃H₃N₃O₂S Punto di fusione: ∼ 202 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005326 CAS Number: 121-66-4 EINECS: 204-490-9 Merck Index: 14,457 |