1,3-Dimethylurea ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
N,N'-Dimethylurea
Purity: 98%
CAS No.: 96-31-1
Molecular Formula: (CH3NH)2C=O
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 100-104°
Boiling Point: 268-270° dec.
Beilstein Reference: 1740672
MDL No.: MFCD00008286
Formula:
C₃H₈N₂O Peso molecolare: 88,11 g/mol Punto di ebollizione: 268…270 °C (dec.) Punto di fusione: 100…104 °C Densità: 1,140 Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008286 CAS Number: 96-31-1 EINECS: 202-498-7 |