Stampa…
N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)isoindoline-1,3-dione
B21292.14 B21292.22 B21292.36
B21292.14EA 33.9 EUR
B21292.14 B21292.22 B21292.36
N-(Hydroxymethyl)phthalimide ≥97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Purity: 97% CAS No.: 118-29-6 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 140-147° Beilstein Reference: 140946
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Punto di ebollizione: 415 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 140…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005899
CAS Number: 118-29-6
EINECS: 204-241-4